244864
Potassium
chunks (in mineral oil), 98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Atomic potassium, Potassium hyperkalemia
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.09 mmHg ( 260 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98% trace metals basis
Stato
chunks (in mineral oil)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
6.1 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
760 °C (lit.)
Punto di fusione
64 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K]
InChI
1S/K
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
244864-50G | 4061825770154 |