Documenti fondamentali
GF92059016
Potassium
lump, 25 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.97%
Sinonimo/i:
K 006100
About This Item
Codice UNSPSC:
12141804
NACRES:
NA.23
Saggio
99.97%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 920-590-16
Peso
1 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)