Documenti fondamentali
266639
Sigma-Aldrich
Cobalt
powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Co
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Co
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99.8% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
2 μm
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cobalt powder has been used in the preparation of cobalt-based alloys and composites as anode materials.
It can be also used:
  • In the preparation of soft magnetic materials by powder metallurgical processes.
  • As a catalyst in the transformation of ethanol to 1-butanol.
Risultati analitici
Average particle size determined by Fisher sub-sieve sizer
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Nickel powder, <1 μm, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
268283
Nickel
Nickel powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 100 g, purity 99.8%
GF76122884
Nickel
Nickel powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.99+%
GF07757613
Nickel
Nickel powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 200 g, purity 99.8%
GF14196067
Nickel
Cobalt foil, thickness 1.0 mm, 99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
356891
Cobalt
Manganese powder, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
463728
Manganese
Nickel powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203904
Nickel
Hydrothermal synthesis of 1-butanol from ethanol catalyzed with commercial cobalt powder
Zhang X, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 1(12), 1493-1497 (2013)
Preparation and properties of Cobalt-based soft magnetic material prepared by novel powder metallurgy.
Srivastava, Yogesh and Srivastava, Sanjay
Journal of magnetism and magnetic materials, 423(1), 267-274 (2017)
Electrode properties of Mg2Ni alloy ball-milled with cobalt powder.
Chen, J and Bradhurst, DH and Dou, SX and Liu, HK
Electrochimica Acta, 44(2-3), 353-355 (1998)
Cobalt-silica magnetic nanoparticles with functional surfaces.
Vadala ML, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 293(1), 162-170 (2005)
Characterization of amorphous and crystalline tin-cobalt anodes.
Fan, Quan and Chupas, Peter J and Whittingham, M Stanley
Electrochemical and Solid-State Letters, 10(12), A274-A278 (2007)