Documenti fondamentali
1.08382
Millipore
Tris Base
solid, ACS reagent, reag. Ph. Eur., GR for analysis buffer substance
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161703
Numero indice EU:
201-064-4
NACRES:
NA.05
product name
Tris(idrossimetil)aminometano, GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
0.0267 hPa ( 20 °C)
Forma fisica
solid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. eboll.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
678 g/L
Densità
1.35 g/cm3 at 23 °C
Densità bulk
840 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La sostanza tampone
Tris è usata ampiamente come tampone biologico nell′intervallo di pH 7-9. È usato ad esempio per il congelamento delle proteine. Il grado è precisamente conforme ai requisiti Reag. Ph. Eur.
Sostanza tampone ACS GR per analisi, Reag. Ph Eur
Applicazioni
Tris(idrossi-metil)ammino-metano GR ACS come sostanza tampone per analisi, Reag. Ph Eur. CAS 77-86-1, EC 201-064-4, formula chimica H₂NC(CH₂OH)₃.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1