Key Documents
T6791
Sigma-Aldrich
Trizma® base
BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration)
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Descrizione
aminopeptidase substrate
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.9% (titration)
Forma fisica
crystalline
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione (900 °C)
≤0.01% (as SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 110°C
Colore
white
pH
10.5-12.0 (1 M in H2O)
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. eboll.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, colorless
water: 678 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
Assorbimento
≤0.020 at 280 in H2O at 1 M
≤0.025 at 260 in H2O at 1 M
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La base Tris, nota anche come THAM o base Trizma® riveste un ruolo chiave in numerose applicazioni di biologia come tampone biologico. Viene impiegata comunemente nella formulazione di tamponi, quali i tamponi TAE o TBE, in virtù della sua pKa di 8,06, che la rende adatta a mantenere il pH nel range fisiologico per la maggior parte degli organismi viventi (pH 7,0-9,0). Negli studi sulle proteine è tuttavia importante fare attenzione, dato che il Tris può interferire con l′attività di alcuni enzimi. È un composto versatile, indispensabile nei laboratori, dove viene utilizzato per la preparazione di soluzioni tampone compatibili con i fluidi biologici, come soluzione tampone standard nel range fisiologico di pH e per semplificare procedure quali il saggio della lattato deidrogenasi, l′ibridazione in situ o l′estrazione di proteine dalle cellule. Inoltre, la base Tris trova impiego nei laboratori di biochimica e di biologia molecolare come ausilio negli studi di permeabilità delle membrane cellulari e nella preparazione di tamponi.
Applicazioni
Il tampone Tris è stato impiegato nella ricerca oncologica per stabilizzare il pH e facilitare così la misurazione della citotossicità con il test colorimetrico della solforodamina B (SRB) Inoltre è stato impiegato per regolare il pH del terreno di incubazione utilizzato per valutare la produzione di glucosio come risposta mediata da glucocorticoidi nell′ambito di uno studio sulle vie metaboliche
Caratteristiche e vantaggi
  • Usato negli studi di permeabilità della membrana cellulare e per la preparazione di soluzioni tampone nei laboratori di ricerca biochimici e di biologica molecolare.
  • Alla luce dei bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, verificati mediante specifici test, risulta più che adatto a numerose applicazioni
  • Agente tamponante efficace nell′intervallo di pH 7-9 (25 °C), con una pKa di 8,1 (25 °C)
  • Sottoposto a controlli per verificare la presenza di anioni e cationi in tracce.
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Benjamin W Lindsey et al.
Scientific reports, 9(1), 4420-4420 (2019-03-16)
How diverse adult stem and progenitor populations regenerate tissue following damage to the brain is poorly understood. In highly regenerative vertebrates, such as zebrafish, radial-glia (RG) and neuro-epithelial-like (NE) stem/progenitor cells contribute to neuronal repair after injury. However, not all
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter
Filippo Bertoli et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3307-3315 (2014-04-17)
Nanoparticles in contact with cells and living organisms generate quite novel interactions at the interface between the nanoparticle surface and the surrounding biological environment. However, a detailed time resolved molecular level description of the evolving interactions as nanoparticles are internalized
D R Brocks et al.
Clinical pharmacokinetics, 23(6), 415-427 (1992-12-01)
Ketorolac is a new chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) which is marketed for analgesia as the racemate. The drug is administered as the water soluble tromethamine salt and is available in tablets or as an intramuscular injection. The absorption of