Key Documents
93352
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99.0% (T), crystalline, aminopeptidase substrate, BioChemika
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
product name
Trizma® base, ≥99.0% (T)
Descrizione
aminopeptidase substrate
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
crystalline
Perdita
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
10.5-12.0(4 m in water, 25 °C)
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. eboll.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il TRIS è uno standard basimetrico consolidato e un tampone usato in biochimica e biologia molecolare. Può essere usato da solo come tampone o come un componente di tamponi misti: Tris-EDTA (TE), Tris-acetato-EDTA (TAE), Tris-borato-EDTA (TBE), ecc. È puro, sostanzialmente stabile, relativamente non igroscopico e ha un alto peso equivalente.
Applicazioni
La base Trizma® è stata utilizzata come tampone per i seguenti studi:
  • Trasferimento elettroforetico per l′identificazione specifica degli isozimi dell′enzima deramificante l′amido, α-amilasi e 9-amilasi.
  • Separazione elettroforetica delle lipoproteine in gel di poliacrilammide.
  • Preparazione del tampone TRIS con pH 8.
Può essere utilizzata per comporre il tampone DN per la marcatura delle sezioni di tessuto con la tecnica della nick translation.
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Trizma® base reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
93440
Trizma® base
Sigma 7-9® ≥99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T1378
Sigma 7-9®
Glicina suitable for electrophoresis, ≥99%
Sigma-Aldrich
G8898
Glicina
Cyril Lafon et al.
Ultrasound in medicine & biology, 31(10), 1383-1389 (2005-10-15)
An optically transparent phantom was developed for use in high-intensity focused ultrasound (US), or HIFU, dosimetry studies. The phantom is composed of polyacrylamide hydrogel, embedded with bovine serum albumin (BSA) that becomes optically opaque when denatured. Acoustic and optical properties
Electrophoretic separation of serum lipoproteins in polyacrylamide gel.
C S Frings et al.
Clinical chemistry, 17(2), 111-114 (1971-02-01)
J M Isner et al.
Circulation, 91(11), 2703-2711 (1995-06-01)
Apoptosis has been recognized in normal, including rapidly proliferating, cell populations and is inferred to be potentially responsible for the maintenance of stable cell numbers in tissues with various degrees of proliferative activity. Previous studies performed in rats indicated that
G Kakefuda et al.
Plant physiology, 75(1), 278-280 (1984-05-01)
An electrophoretic transfer technique was developed for the specific identification of isozymes of starch debranching enzyme, alpha-amylase, and beta-amylase. Amylolytic enzymes are separated by native polyacrylamide slab gel electrophoresis and proteins in gels are electrophoretically transferred through starch-containing polyacrylamide gels.
Marcel Kuiper et al.
Biotechnology progress, 35(4), e2821-e2821 (2019-04-16)
Perfusion is a cell culture mode that is gaining popularity for the manufacture of monoclonal antibodies and their derivatives. The cell culture media supporting perfusion culture need to support higher cell densities than those used in fed-batch culture. Therefore, when