Documenti fondamentali
1.08387
Millipore
Tris Base
solid, TRIS LAB
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-064-4
NACRES:
NA.05
product name
Tris(idrossimetil)aminometano, TRIS LAB
Tensione di vapore
0.0267 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. eboll.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
678 g/L
Densità
1.35 g/cm3 at 23 °C
Densità bulk
840 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
TRIS LAB
Applicazioni
Tris(hydroxymethyl)aminomethane TRIS LAB. CAS 77-86-1, EC 201-064-4, chemical formula H₂NC(CH₂OH)₃.
Risultati analitici
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance)99.8 - 100.1 %Identity (IR-spectrum)conformsIn water insoluble matter≤ 0.005 %Absorbance (290 nm; 40 %; 1 cm; water)≤ 0.2Chloride (Cl)≤ 0.001 %Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Fe (Iron)≤ 0.0005 %Sulfated ash≤ 0.05 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Trizma® base ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
93352
Trizma® base
Tromethamine
SAFC
RES3193T-A7
Tromethamine
Sodio cloruro for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06404
Sodio cloruro
Trizma® base ≥99.9% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T4661
Trizma® base
Tromethamine meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T6687
Tromethamine
Trizma® base anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
RDD008
Trizma® base