Documenti fondamentali
1.07865
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Strontium chloride hexahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Sr · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-971-6
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
98.0-103.0% (complexometric)
Stato
solid
Potenza
1796 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
61 °C
Solubilità
2058 g/L
Densità
1.95 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1050 kg/m3
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.05%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Sr](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (complexometric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 7.0
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ACS
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1