W342300
trans-2-Undecenal
≥95%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
(E)-2-Undecenal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
può contenere
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Impurezze
0.1-3.5% cis-2-undecenal
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. eboll.
115 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
orange; citrus; fruity
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3/b10-9+
PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?