Documenti fondamentali
W238600
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethoxybenzene
99%, FG
Sinonimo/i:
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero FEMA:
2386
Beilstein:
774605
Numero CE:
N° CoE:
2059
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.034
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
1463 °F
P. ebollizione
213 °C (lit.)
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fennel; green; sweet
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,4-Dimethoxybenzene can be used as a flavoring agent in the food industry. It s one of the main volatile constituents identified inTuber brumale, Vietnamese green tea and lotus tea.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Determination of volatile organic compounds from truffles via SPME-GC-MS
Journal of Chromatographic Science, 42(6), 299-305 (2004)
Flavor components in Vietnamese green tea and lotus tea.
Nguyen TT & Yamanishi T
Agricultural and Biological Chemistry, 39(6), 1263-1267 (1975)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Stefan Dötterl et al.
Journal of chemical ecology, 31(12), 2993-2998 (2005-11-01)
Many bees are oligolectic and collect pollen for their larvae only from one particular plant family or genus. Here, we identified flower scent compounds of two Salix species important for the attraction of the oligolectic bee Andrena vaga, which collects