D131350
1,4-Dimethoxybenzene
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
1463 °F
P. ebollizione
213 °C (lit.)
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D131350-100G | 4061833559383 |
D131350-500G | 4061833559390 |
D131350-10KG | |
D131350-1KG | 4061838353696 |
D131350-5G |