W329304
α-Angelica lactone
98%, FG
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone, 5-Methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-17 °C (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
coconut; oily; sweet
Stringa SMILE
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W329304-1KG-K | 4061837807343 |
W329304-250G-K | 4061837807350 |
W329304-100G | |
W329304-100G-K | 4061837807336 |
W329304-1KG | |
W329304-250G | |
W329304-SAMPLE | |
W329304-SAMPLE-K | 4061837529375 |