Documenti fondamentali
W251801
Sigma-Aldrich
Geranyl isovalerate
≥95%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
Geranyl 3-methyl butanoate, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl isovalerate, [(3E)-3,7-dimethylocta-3,6-dienyl] 3-methylbutanoate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.37
Numero FEMA:
2518
Numero CE:
N° CoE:
448
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.453
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
contiene
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Composizione
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
279 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
geraniol
Organolettico
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)