Documenti fondamentali
PHL83272
Timosaponin B II
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Prototimosaponin A III
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H76O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
921.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3C[C@@H]4[C@@]([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@]([C@H]7C)(O)CC[C@@H](CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)C6)(CC5)C)CC4)(CC3)C
InChI
SORUXVRKWOHYEO-UJDJZYEZSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)