PHL83499
Erianin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-Methoxy-5-[2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethyl]phenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O(C)c1c(cc(cc1OC)CCc2cc(c(cc2)OC)O)OC
InChI
1S/C18H22O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h7-11,19H,5-6H2,1-4H3
UXDFUVFNIAJEGM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)