108227
Benzanilide
98%
Sinonimo/i:
N-Benzoylaniline, N-Phenylbenzamide
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
117 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
diethyl ether: slightly soluble
Gruppo funzionale
amide
phenyl
Stringa SMILE
O=C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?