W313726
2,6-dimetossifenolo
natural, ≥96%
Sinonimo/i:
Pirogallolo 1,3-dimetil etere
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥96%
P. ebollizione
261 °C (lit.)
Punto di fusione
50-57 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
bacon; balsamic; smoky
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W313726-1KG | |
W313726-SAMPLE-K | 4061832870854 |
W313726-100G | |
W313726-100G-K | 4061833377406 |
W313726-1KG-K | 4061833352526 |
W313726-25G | |
W313726-SAMPLE |