W284114
2,3-Pentanedione
natural, ≥96%, FG
Sinonimo/i:
Acetylpropionyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥96%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
110-112 °C (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
caramel; creamy; buttery; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Changes in physicochemical properties and microbial community succession during leaf stacking fermentation.: This research investigates the changes in physicochemical properties and microbial communities during leaf fermentation, with a focus on the role of volatile compounds like 2,3-pentanedione. The study provides insights into fermentation processes and microbial interactions (Zhang et al., 2023).
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W284114-10KG-K | 4061838192264 |
W284114-10KG | |
W284114-5KG | |
W284114-1KG | |
W284114-1KG-K | 4061838093509 |
W284114-5KG-K | |
W284114-SAMPLE | |
W284114-SAMPLE-K | 4061838093516 |