241962
2,3-Pentanedione
97%
Sinonimo/i:
Acetylpropionyl
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
110-112 °C (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Descrizione generale
Applicazioni
- Bisphenol derivatives by acid-catalyzed condensation reaction with phenols.
- 2-Ethyl-3-methyl-1H-indole by Pd-catalyzed reaction with aniline under reductive conditions.
- 2-Ethyl-3-methylquinoxaline by condensation reaction with o-phenylenediamine using citric acid as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
241962-25G | 4061825477619 |
241962-100G | 4061825477596 |