Documenti fondamentali
E49304
Sigma-Aldrich
4-Ethyl-3-thiosemicarbazide
97%
Sinonimo/i:
1-Amino-3-ethylthiourea, 3-Amino-1-ethylthiourea, 4-Ethylthiosemicarbazide, 4-Ethylthiosemicarbizide, 4-N-Ethyl-3-thiosemicarbazide, 4-N-Ethylthiosemicarbazide, Ethylthiosemicarbazide, N-Ethylhydrazinecarbothioamide, N-Ethylthiosemicarbazide, N1-Ethylthiosemicarbazide
About This Item
Formula condensata:
C2H5NHCSNHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNC(=S)NN
InChI
1S/C3H9N3S/c1-2-5-3(7)6-4/h2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
SKYYTGUCWARUCL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Folic acid ≥97%
Sigma-Aldrich
F7876
Folic acid
Tara F Tahir et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(11), 14968-14982 (2012-12-04)
A flow injection analysis (FIA) incorporating a thiosemicarbazone-based coated wire electrode (CWE) was developed method for the determination of mercury(II). A 0.1 M KNO(3) carrier stream with pH between 1 and 5 and flow rate of 1 mL·min(-1) were used