Documenti fondamentali
264989
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-thiosemicarbazide
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NCSN(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
173-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(N)C(N)=S
InChI
1S/C2H7N3S/c1-5(4)2(3)6/h4H2,1H3,(H2,3,6)
IIGQLQZSWDUOBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The rate constant for dihydroxy intermediate formation from 2-methyl-3-thiosemicarbazide was studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reaction between various benzaldehydes and phenylhydroxylamine: special behaviour compared with other amines.
Brighente IM, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1861-1864 (1991)
Synthesis and characterization of new amino acyl-4-thiazolidones.
Leite ACL, et al.
Quimica nova, 30(2), 284-286 (2007)
Franco Bisceglie et al.
Metallomics : integrated biometal science, 8(12), 1255-1265 (2016-11-15)
A comparative study between two bisthiosemicarbazones, 2,3-butanedione bis(4,4-dimethyl-3-thiosemicarbazone) and 2,3-butanedione bis(2-methyl-3-thiosemicarbazone), and their copper(ii) complexes is reported. The four compounds have been tested on a leukemia cell line U937 (p53-null) and on an adenocarcinoma cell line A549. The study includes