252530
N-Ethylthiourea
99%
Sinonimo/i:
1-Ethylthiourea
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
amine
thiourea
Stringa SMILE
CCNC(N)=S
InChI
1S/C3H8N2S/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
GMEHFXXZSWDEDB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?