M84445
S-Methylisothiourea hemisulfate salt
98%
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate salt, S-Methyl-ITU, S-Methylthiuronium sulfate, SMT
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
240-241 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M84445-5G | |
M84445-100G | 4061838355089 |
M84445-10KG | |
M84445-500G | 4061834063216 |