144169
2,3-Hexanedione
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Acetyl butyryl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
128 °C (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde