W246328
Ethyl isovalerate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Ethyl 3-methyl butanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Tensione di vapore
7.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
131-133 °C (lit.)
Punto di fusione
−99 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W246328-1KG-K | 4061837876912 |
W246328-100G-K | 4061837876905 |
W246328-1KG | |
W246328-4KG-K | |
W246328-SAMPLE | |
W246328-SAMPLE-K | 4061837876929 |