W350613
2-Methylbutyl isovalerate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
191-195 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; green; herbaceous; fruity; cheesy; wine-like
Stringa SMILE
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W350613-4KG | |
W350613-100G | |
W350613-100G-K | 4061837877537 |
W350613-1KG | |
W350613-1KG-K | 4061837877544 |
W350613-4KG-K | |
W350613-SAMPLE | |
W350613-SAMPLE-K | 4061837877551 |