Documenti fondamentali
W208213
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
greener alternative
natural, FCC, FG
Sinonimo/i:
Isoamyl propionate, Amyl propionate
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
2082
Numero CE:
N° CoE:
417
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.136
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
apple; banana; fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W208213-100G-K4061837876042
W208213-SAMPLE
W208213-SAMPLE-K4061837876073
W208213-100G
W208213-1KG
W208213-1KG-K4061837876059
W208213-4KG
W208213-4KG-K4061837876066