W267600
Methyl acetate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Methyl ethanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Tensione di vapore
165 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
936 °F
Limite di esplosione
16 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.361 (lit.)
P. eboll.
57-58 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fruity; ethereal; sweet
Stringa SMILE
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?