Documenti fondamentali
8.14845
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
for synthesis
Sinonimo/i:
Isoamyl propionate, Propionic acid isoamyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2OCOCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-322-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
370 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1 % (v/v)
Punto di fusione
-73 °C
Temp. transizione
flash point 46 °C
Densità
0.869 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.868 - 0.871
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup