W205532
Isoamyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Isopentyl acetate, Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
5 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
680 °F
Limite di esplosione
7.5 %
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
142 °C/756 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 1ml/3ml, clear, colorless (60%ethanol)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Organolettico
banana; fruity; sweet
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Impact of non-Saccharomyces yeasts derived from traditional fermented foods on beer aroma: Analysis based on HS-SPME-GC/MS combined with chemometrics.: This study investigates the influence of non-Saccharomyces yeasts on beer aroma using headspace solid-phase microextraction-gas chromatography/mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS) and chemometric analysis. Isoamyl acetate was identified as a significant compound contributing to the aroma profile, enhancing fruity and sweet notes in the beer (Cao et al., 2024).
- Investigating the impact of various sorghum types on the key aroma compounds of Sichuan Xiaoqu Baijiu through application of the sensomics approach.: This research explores the effect of different sorghum varieties on the aroma compounds of Sichuan Xiaoqu Baijiu, a Chinese liquor. Isoamyl acetate was highlighted as a key volatile compound contributing to the characteristic fruity aroma of Baijiu (Ma et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W205532-1KG | |
W205532-1KG-K | 4061837875922 |
W205532-20KG | |
W205532-4KG-K | 4061837875946 |
W205532-SAMPLE | |
W205532-1DRUM-K | |
W205532-20KG-K | 4061837875939 |
W205532-4KG | |
W205532-9KG | |
W205532-9KG-K | 4061837875953 |
W205532-SAMPLE-K | 4061837489570 |