Documenti fondamentali
W206008
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero FEMA:
2060
Numero CE:
N° CoE:
282
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.055
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
5.45 (vs air)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
184-185 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; tropical; fruity
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W206008-1KG
W206008-9KG
W206008-SAMPLE-K4061837543548
W206008-1KG-K4061837543517
W206008-20KG
W206008-20KG-K4061837543524
W206008-9KG-K4061837543531
W206008-SAMPLE