W269301
Methyl butyrate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Butanoic acid methyl ester, Methyl butanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 30 °C)
Saggio
≥98%
Limite di esplosione
3.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. eboll.
102-103 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; ethereal
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11.67 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?