112267
Propyl propionate
99%
Sinonimo/i:
Propyl propanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. ebollizione
122-124 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?