109258
Methyl propionate
99%
Sinonimo/i:
Methyl propanoate, Propionic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
876 °F
Limite di esplosione
13 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
P. ebollizione
79 °C (lit.)
Punto di fusione
−88 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 16 parts
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?