Documenti fondamentali
8.20664
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-butanone
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-2-butanone, Acetyl methyl carbinol, Acetoin
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH(OH)COCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
147-148 °C/1013 hPa
Punto di fusione
20 °C (Above 20°C conversion of dimer to monomer 15°C)
Temp. transizione
flash point 45 °C
Densità
1.012 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
OC(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7