Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
1.02888
Supelco
Cyclohexanone
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Cyclohexanone, Pimelic ketone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-631-1
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
4.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C
Limite di esplosione
1.1 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
P. ebollizione
155 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-31 °C
Temp. transizione
flash point 43 °C
Solubilità
90 g/L
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.946 - 0.948
Water: ≤ 0.2 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup