Documenti fondamentali
T11657
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2F4
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
90 °C (lit.)
Punto di fusione
4 °C (lit.)
Densità
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)