Documenti fondamentali
196851
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trifluorobenzene
97%
Sinonimo/i:
sym-Trifluorobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.08
Beilstein:
1906457
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
75-76 °C (lit.)
Punto di fusione
−5.5 °C (lit.)
Densità
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Rotational Raman spectra of 1,3,5-trifluorobenzene has been studied under high resolution using a single mode argon laser as the exciting source. Proton and fluorine magnetic resonance spectra of 1,3,5-trifluorobenzene in a nematic liquid crystal has been analyzed.
Applicazioni
1,3,5-Trifluorobenzene was used in the synthesis of (−)-epicatechin and its 3-O-gallate.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis of the proton and fluorine magnetic resonance spectra of 1, 3, 5-trifluorobenzene dissolved in a nematic liquid crystal.
Yim CT and Gilson DFR.
Canadian Journal of Chemistry, 46(17), 2783-2786 (1968)
High resolution Raman spectroscopy of gases with laser sources. VI. The rotaitional spectra of 1, 3, 5-trifluorobenzene and hexafluorobenzene.
Schlupf J and Weber A.
Journal of Raman Spectroscopy, 1(1), 3-15 (1973)
Sven Stadlbauer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(67), 8425-8427 (2012-07-14)
Concise synthesis of (-)-epicatechin and its 3-O-gallate is described, illustrating efficacy of the new strategy for catechin-class polyphenols based on assembly of lithiated fluorobenzene and epoxy alcohol followed by a pyran cyclization. 1,3,5-Trifluorobenzene serves as the A-ring equivalent for functionalization