Documenti fondamentali
D102008
Sigma-Aldrich
1,3-Difluorobenzene
≥99%
Sinonimo/i:
1,3-Bisfluorobenzene, 1,3-Difluorobenzene, 2,4-Difluorobenzene, m-Difluorobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.09
Beilstein:
1904537
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Densità
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
D Gala et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 81(12), 1199-1203 (1992-12-01)
Alpha-Hydroxyaryl ketones such as 2-hydroxypropiophenone and 1-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone, the key intermediates in the preparation of antifungal agents, decompose into oxidized, rearranged, and condensed products. These products were isolated and characterized. The possible mechanisms for the formation of the products are discussed.
Aujin Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 71(5), 2170-2172 (2006-02-25)
A short, high-yielding synthesis of differentially substituted resorcinol derivatives has been developed that utilizes 1,3-difluorobenzene as the starting material and employs sequential nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar) reactions to generate desymmetrized products. The scope and limitations of the second S(N)Ar reaction