Documenti fondamentali
251186
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene
99%
Sinonimo/i:
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-m-xylene
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CF3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.11
Beilstein:
2052589
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
116-116.3 °C (lit.)
Densità
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14/h1-4H
SJBBXFLOLUTGCW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lithiation reaction of 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene has been investigated. 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene undergoes regioselective metalation and subsequent carboxylation at position 2 to give 2,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid.
Applicazioni
  • Electrogenerated chemiluminescence of 9,10-diphenylanthracene, rubrene, and anthracene in fluorinated aromatic solvents.: This study explores the electrogenerated chemiluminescence (ECL) properties of various aromatic compounds in fluorinated solvents, including 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene. The research highlights the efficiency and stability of ECL in these fluorinated environments, which can be crucial for applications in high-performance liquid chromatography (HPLC) and other analytical techniques (Vinyard et al., 2008).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A site selective functionalisation of 1, 3-bis (trifluoromethyl) benzene.
Dmowski W and Piasecka-Maciejewska K.
Tetrahedron, 54(24), 6781-6792 (1998)
The Metalation of 1, 3-Bis (trifluoromethyl) benzene by n butyllithium.
Aeberli P and Houlihan WJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 67(3), 321-325 (1974)