424765
1,3,5-tris(trifluoromethyl)benzene
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. ebollizione
120 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F9/c10-7(11,12)4-1-5(8(13,14)15)3-6(2-4)9(16,17)18/h1-3H
ZMAUHKSOLPYPDB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used as a starting material in the synthesis of 2,4,6-tris(trifluoromethyl)benzoic acid by reacting with n-butyllithium and carbon dioxide and in the synthesis of lithio derivative, via direct metalation with n-butyllithium.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?