Documenti fondamentali
152692
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzotrifluoride
99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.01
Beilstein:
2045666
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
154-155 °C (lit.)
Densità
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromobenzotrifluoride was used to study the catalytic activity of palladacycle using Suzuki-Miyaura reaction.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Development of a fluorous, oxime-based palladacycle for microwave-promoted carbon?carbon coupling reactions in aqueous media.
Green Chemistry, 14(1), 77-80 (2012)
Xiao Yan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(11), 6222-6230 (2020-03-05)
Unveiling the reaction mechanism is significant for developing high-performance catalysts. In this paper, a series of precisely controlled PdxM147-x (M = Cu, Pt, Au, Rh, Ru) dendrimer encapsulated nanoparticles (DENs) has been successfully synthesized. The mechanisms of PdxM147-x as catalysts