Documenti fondamentali
339601
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.622 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-1-3-6(4-2-5)12-7(9,10)11/h1-4H
SEAOBYFQWJFORM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene on treatment with lithium diisopropylamide (LIDA) at -100°C gives 5-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyllithium and at -75°C it eliminates lithium bromide, thus generating 1,2-dehydro-4-(trifluoromethoxy)benzene.
Applicazioni
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene was used in the synthesis of 4-{[4-[(2-ethylhexyloxy)-6-(4-morpholinylmethyl)-4-trifluoromethyl][1,1-biphenyl]-3-yl]methyl}morpholine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
1, 2-Didehydro-3-and-4-(trifluoromethoxy) benzene: The ?Aryne? Route to 1-and 2-(Trifluoromethoxy) naphthalenes.
Schlosser M and Castagnetti E.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(21), 3991-3997 (2001)
Novel poly (p-phenylenevinylene) s derivatives with CF3-phenyl substituent for light-emitting diodes.
Jin Y, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(5), 795-801 (2005)