16350
Bromobenzene
≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, Phenyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.41 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 40 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1051 °F
Limite di esplosione
36.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
n20/D 1.559
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Punto di fusione
−31 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble 10.4g/100g at 25 °C
diethyl ether: soluble 71.3g/100g at 25 °C
water: insoluble 0.045g/100g at 30 °C (practically)
benzene: miscible
chloroform: miscible
hydrocarbons: miscible (petr.)
Densità
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis