Documenti fondamentali
197572
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenol
99%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
54-57 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 50, clear, colorless to faint yellow or tan (mg/mL)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
HJSSBIMVTMYKPD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1583-1587 (2008-02-05)
The inhibition of the metalloenzyme carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) with three phenols was investigated. Phenol was an effective CA I-IV, IX, XII and XIV inhibitor (K(I)s of 2.7-11.5 microM) and a less effective one against the other isoforms, CA
A convenient synthesis of 4-alkoxy-and 4-hydroxy-2, 6-difluoroanilines.
Alonso-Alija C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 95-98 (2004)
Akira Ohashi et al.
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The