Documenti fondamentali
233269
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenol
99%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
52-53 °C/19 mmHg (lit.)
Punto di fusione
22.4 °C (lit.)
Densità
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Difluorophenol has been used:
  • as starting reagent during the synthesis of 4,6-difluoro-5,7-dihydroxytryptamine
  • in the synthesis of 3-carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin (Pacific Blue), fluorinated fluorescent dye
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
W C Sun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(22), 3107-3110 (1999-01-05)
Two new fluorinated fluorescent dyes, 6,8-difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin (Marina Blue) and 3-carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin (Pacific Blue), exhibit excellent photophysical properties among a series of novel fluorinated 7-hydroxycoumarins. Most of these fluorinated coumarins have quantum yields (0.63 to 0.89) equal to or higher than that
Genetically determined differences in noradrenergic input to the brain cortex: a histochemical and biochemical study in two inbred strains of mice.
B Berger et al.
Neuroscience, 4(7), 877-888 (1979-01-01)