103799
Pentafluorophenol
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pentafluorophenol, ReagentPlus®, ≥99%
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
solid
P. ebollizione
143 °C (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- N-protected amino acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and ethyl acetate.
- t-Butoxycarbonyl-L-alanylglycinein the presence of 1-ethyl-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride.
- Aliphatic dicarboxylic acids in the presence of pyridine, diisopropylcarbodiimide, and acetonitrile.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol