377074
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pentafluorophenyl trifluoroacetate, 98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
P. ebollizione
122-123 °C (lit.)
Densità
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C(F)(F)F)c(F)c1F
InChI
1S/C8F8O2/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)18-7(17)8(14,15)16
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the esterification of 2′-carboxyrhodamine dye to form pentafluorophenyl ester as a single isomer.
- As an acylating agent and a coupling agent for the peptide-type coupling of N-substituted glycine oligomers.
- In the synthesis of pentafluorophenyl thiophene-3-acetate (PFPTA) by reacting with 3-thiopheneacetic acid.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?