Documenti fondamentali
537233
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorothiophenol
97%
Sinonimo/i:
2,4-Difluorobenzenethiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5235 (lit.)
P. ebollizione
59 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(S)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2S/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)