Documenti fondamentali
275468
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzenethiol
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dimethylthiophenol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5698 (lit.)
P. ebollizione
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
NHAUBUMQRJWWAT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of poly(2-dodecanoylsulfanyl-p-phenylenevinylene). It was also used in the synthesis of 1,1,2-trichloro-4-(2,5-dimethylphenylthio)-1-buten-3-yne; 1,1,2,4-tetrachloro-4-(2,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene and 1,1,2-trichloro-4,4-bis(2,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Conductive polymer gas sensor for quantitative detection of methanol in Brazilian sugar-cane spirit.
Peres LO, et al.
Food Chemistry, 130(4), 1105-1107 (2012)
Ibis C and Sahin A.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(8), 2255-2260 (2010)